Tisk…
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazol[1,2-a]pyridine-3-acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301232-10G OR301232-5G OR301232-25G
APOSOR301232-10GEA 2070 CZK
APOSOR301232-10G APOSOR301232-5G APOSOR301232-25G
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazol[1,2-a]pyridine-3-acetic acid 98%
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazol[1,2-a]pyridine-3-acetic acid
Vzorec: C₁₇H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114705
CAS číslo: 189005-44-5