Tisk…
2-(Chloromethyl)oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301217-1G OR301217-250MG
APOSOR301217-1GEA 7440 CZK
APOSOR301217-1G APOSOR301217-250MG
2-(Chloromethyl)oxazole
2-(Chloromethyl)oxazole
Vzorec: C₄H₄ClNO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04114926
CAS číslo: 185246-17-7