Tisk…
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Methoxypyridin-3-yl)methanol
OR301212-25G
APOSOR301212-25GEA 4700 CZK
APOSOR301212-25G
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09880283
CAS číslo: 112197-16-7