Tisk…
1-Methylpiperazin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301209-1G OR301209-5G OR301209-250MG
APOSOR301209-1GEA 1870 CZK
APOSOR301209-1G APOSOR301209-5G APOSOR301209-250MG
1-Methylpiperazin-2-one 95%
1-Methylpiperazin-2-one
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Bod varu: 134…137 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102572
CAS číslo: 59702-07-7