Tisk…
(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-4-pyridinemethanol
OR301205-5G
APOSOR301205-5GEA 3110 CZK
APOSOR301205-5G
(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,1519 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00859298
CAS číslo: 123148-66-3