Tisk…
2-Bromo-6-chloropyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301196-1G OR301196-5G
APOSOR301196-1GEA 3710 CZK
APOSOR301196-1G APOSOR301196-5G
2-Bromo-6-chloropyrazine 98%
2-Bromo-6-chloropyrazine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
MW: 193.4291 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08752648
CAS číslo: 916791-07-6