Tisk…
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
OR301193-100G
APOSOR301193-100GEA 1620 CZK
APOSOR301193-100G
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
3-Benzyloxy-1-propanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Bod varu: 111…114 °C/2mmHg
Hustota: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029659
CAS číslo: 4799-68-2