Tisk…
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301187-1G OR301187-250MG
APOSOR301187-1GEA 2320 CZK
APOSOR301187-1G APOSOR301187-250MG
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Bod tání: 70…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00195614
CAS číslo: 15785-08-7