Tisk…
Isonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
OR301182-100G OR301182-500G OR301182-1KG
APOSOR301182-100GEA 827 CZK
APOSOR301182-100G APOSOR301182-500G APOSOR301182-1KG
Isonicotinonitrile
Isonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Bod tání: 76…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006417
CAS číslo: 100-48-1
EINECS: 202-856-2