Tisk…
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30118-1G OR30118-250MG OR30118-500MG
APOSOR30118-1GEA 7840 CZK
APOSOR30118-1G APOSOR30118-250MG APOSOR30118-500MG
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052864
CAS číslo: 95881-22-4