Tisk…
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301178-5G OR301178-10G OR301178-25G
APOSOR301178-5GEA 2320 CZK
APOSOR301178-5G APOSOR301178-10G APOSOR301178-25G
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅ClN₂O
Bod tání: 123…128 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078257
CAS číslo: 72607-53-5