Tisk…
Morpholin-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Morpholinone
OR301177-100G OR301177-25G OR301177-5G
APOSOR301177-100GEA 3110 CZK
APOSOR301177-100G APOSOR301177-25G APOSOR301177-5G
Morpholin-3-one
Morpholin-3-one
Vzorec: C₄H₇NO₂
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00631009
CAS číslo: 109-11-5
EINECS: 203-647-9