Tisk…
Methyl indolizine-7-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301176-1G OR301176-5G
APOSOR301176-1GEA 7250 CZK
APOSOR301176-1G APOSOR301176-5G
Methyl indolizine-7-carboxylate
Methyl indolizine-7-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566763
CAS číslo: 887602-89-3