Tisk…
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301174-1G OR301174-5G
APOSOR301174-1GEA 1290 CZK
APOSOR301174-1G APOSOR301174-5G
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09265710
CAS číslo: 76006-11-6