Tisk…
5-Methylpicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR301172-1G OR301172-5G
APOSOR301172-1GEA 0 CZK
APOSOR301172-1G APOSOR301172-5G
5-Methylpicolinic acid
5-Methylpicolinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,1360 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01704358
CAS číslo: 4434-13-3