Tisk…
3-Chloro-N-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyl-3-chloroaniline
OR30117-25G
APOSOR30117-25GEA 5390 CZK
APOSOR30117-25G
3-Chloro-N-methylaniline
3-Chloro-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 243…244 °C
Hustota: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052014
CAS číslo: 7006-52-2