Tisk…
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301162-1G OR301162-250MG
APOSOR301162-1GEA 3230 CZK
APOSOR301162-1G APOSOR301162-250MG
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08685931
CAS číslo: 886766-28-5