Tisk…
3-Ethyl-2-iodotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ethyl-2-iodo-3-methylbenzene, 2-Ethyl-6-methyliodobenzene
OR30116-10G OR30116-25G OR30116-1G OR30116-5G OR30116-50G
APOSOR30116-10GEA 3150 CZK
APOSOR30116-10G APOSOR30116-25G APOSOR30116-1G APOSOR30116-5G APOSOR30116-50G
3-Ethyl-2-iodotoluene
3-Ethyl-2-iodotoluene
Vzorec: C₉H₁₁I
MW: 246.09
Bod varu: 118…120 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052855
CAS číslo: 175277-95-9