Tisk…
3-(Benzyloxy)cyclobutanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301159-5G
APOSOR301159-5GEA 3940 CZK
APOSOR301159-5G
3-(Benzyloxy)cyclobutanone 97%
3-(Benzyloxy)cyclobutanone
Vzorec: C11H12O2
MW: 176,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09755991
CAS číslo: 30830-27-4