Tisk…
2-Amino-6-methoxypyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301157-5G
APOSOR301157-5GEA 5760 CZK
APOSOR301157-5G
2-Amino-6-methoxypyrazine
2-Amino-6-methoxypyrazine
Vzorec: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09909689
CAS číslo: 6905-47-1