Tisk…
2-Acetylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Acetylbenzenecarbonitrile
OR301156-1G OR301156-5G OR301156-10G
APOSOR301156-1GEA 1210 CZK
APOSOR301156-1G APOSOR301156-5G APOSOR301156-10G
2-Acetylbenzonitrile 97%
2-Acetylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,1600 g/mol
Bod varu: 148 °C/12mmHg
Bod tání: 46…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272571
CAS číslo: 91054-33-0