Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301152-100G OR301152-25G
APOSOR301152-100GEA 14150 CZK
APOSOR301152-100G APOSOR301152-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09880282
CAS číslo: 324769-06-4