7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR301150-1G
OR301150-250MG
OR301150-5G
APOSOR301150-1GEA
2900
CZK
APOSOR301150-1G
APOSOR301150-250MG
APOSOR301150-5G
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Vzorec:
C₉H₈BrNO Bod tání: 156…159 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08437642 CAS číslo: 891782-60-8 |