Tisk…
(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301149-5G
APOSOR301149-5GEA 2400 CZK
APOSOR301149-5G
(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703640
CAS číslo: 153209-97-3