Tisk…
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301147-5G
APOSOR301147-5GEA 5530 CZK
APOSOR301147-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,2163 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01717129
CAS číslo: 42923-77-3