Tisk…
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
OR301142-10G OR301142-1G OR301142-5G
APOSOR301142-10GEA 3740 CZK
APOSOR301142-10G APOSOR301142-1G APOSOR301142-5G
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
MW: 233,4900 g/mol
Bod tání: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14636445
CAS číslo: 3114-31-6