Tisk…
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301140-10G OR301140-1G OR301140-5G
APOSOR301140-10GEA 4140 CZK
APOSOR301140-10G APOSOR301140-1G APOSOR301140-5G
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Bod tání: 293…298 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368215
CAS číslo: 885523-08-0