Tisk…
3,4-Dichloro-N-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N1-Methyl-3,4-dichloroaniline
OR30114-5G
APOSOR30114-5GEA 0 CZK
APOSOR30114-5G
3,4-Dichloro-N-methylaniline
3,4-Dichloro-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052850
CAS číslo: 40750-59-2