Tisk…
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-1-methylbenzimidazole
OR301135-1G OR301135-250MG
APOSOR301135-1GEA 1370 CZK
APOSOR301135-1G APOSOR301135-250MG
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
MW: 147,08 g/mol
Bod tání: 156…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03164349
CAS číslo: 10394-38-4