Tisk…
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301131-1G OR301131-5G
APOSOR301131-1GEA 2320 CZK
APOSOR301131-1G APOSOR301131-5G
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C8H8N2O
MW: 148,1619 g/mol
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08688601
CAS číslo: 17288-40-3
UN: 1759
ADR: 8,III