Tisk…
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30113-100G OR30113-25G
APOSOR30113-100GEA 827 CZK
APOSOR30113-100G APOSOR30113-25G
3,4-Dimethylbenzaldehyde
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 102…104 °C/15mmHg
Bod tání: 223…226 °C
Hustota: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016612
CAS číslo: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2