Tisk…
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301129-100G OR301129-25G OR301129-500G
APOSOR301129-100GEA 1580 CZK
APOSOR301129-100G APOSOR301129-25G APOSOR301129-500G
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Bod varu: 203…205 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005240
CAS číslo: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7