Tisk…
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301124-5G OR301124-1G OR301124-10G
APOSOR301124-5GEA 787 CZK
APOSOR301124-5G APOSOR301124-1G APOSOR301124-10G
3-Pyrrolidinone hydrochloride
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Vzorec: C₄H₈ClNO
Bod tání: 143…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183811
CAS číslo: 3760-52-9