Tisk…

Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate

OR301122-10G OR301122-25G OR301122-5G
APOSOR301122-10GEA 3910 CZK
APOSOR301122-10G APOSOR301122-25G APOSOR301122-5G
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,1234 g/mol
Bod tání: 181…185 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08273469
CAS číslo: 13924-95-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR