Tisk…
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301119-1G OR301119-250MG
APOSOR301119-1GEA 1080 CZK
APOSOR301119-1G APOSOR301119-250MG
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₆ClNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08669440
CAS číslo: 321371-29-3