Tisk…
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate
OR301117-25G
APOSOR301117-25GEA 3150 CZK
APOSOR301117-25G
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate 95%
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₃
MW: 261,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044512
CAS číslo: 39514-19-7