Tisk…
7-Quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Quinolin-7-ol, 7-Hydroxyquinoline
OR301114-5G OR301114-1G OR301114-10G
APOSOR301114-5GEA 1820 CZK
APOSOR301114-5G APOSOR301114-1G APOSOR301114-10G
7-Quinolinol 98%
7-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145.16
Bod varu: 313
Bod tání: 239…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016730
CAS číslo: 580-20-1
EINECS: 209-457-2