Tisk…
7-Bromo-2-naphthol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301112-1G OR301112-10G
APOSOR301112-1GEA 622 CZK
APOSOR301112-1G APOSOR301112-10G
7-Bromo-2-naphthol
7-Bromo-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇BrO
Bod tání: 133…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277644
CAS číslo: 116230-30-9