Tisk…
6-Aminomethylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Aminomethyl)quinoline
OR301111-1G OR301111-250MG OR301111-5G
APOSOR301111-1GEA 4070 CZK
APOSOR301111-1G APOSOR301111-250MG APOSOR301111-5G
6-Aminomethylquinoline 95%
6-Aminomethylquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,204 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02853688
CAS číslo: 99071-54-2