Tisk…
6-Bromochroman-4-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-4-chromanone
OR301108-100G
APOSOR301108-100GEA 3610 CZK
APOSOR301108-100G
6-Bromochroman-4-one 98%
6-Bromochroman-4-one
Vzorec: C₉H₇BrO₂
MW: 227,0547 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00546803
CAS číslo: 49660-57-3