6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Bromo-3-nitroquinolin-4-ol
OR301107-5G
APOSOR301107-5GEA
4800
CZK
APOSOR301107-5G
6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
Vzorec:
C₉H₅BrN₂O₃ MW: 269,0516 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800413 CAS číslo: 853908-50-6 |