6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR301103-1G
OR301103-5G
APOSOR301103-1GEA
622
CZK
APOSOR301103-1G
APOSOR301103-5G
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Vzorec:
C₉H₉NO Bod tání: 102…104 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03839916 CAS číslo: 56826-69-8 |