Tisk…
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301102-25G
APOSOR301102-25GEA 4040 CZK
APOSOR301102-25G
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Vzorec: C4H3N3O4
MW: 157,0800 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00192356
CAS číslo: 198348-89-9