Tisk…
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol, (R)-(-)-alpha-(Aminomethyl)benzyl alcohol
OR3011-1G
APOSOR3011-1GEA 744 CZK
APOSOR3011-1G
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Bod varu: 160 °C/17mmHg
Bod tání: 57…65 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00239406
CAS číslo: 2549-14-6
UN: 3259
ADR: 8,III