Tisk…
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301097-1G OR301097-100MG OR301097-5G
APOSOR301097-1GEA 2280 CZK
APOSOR301097-1G APOSOR301097-100MG APOSOR301097-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
MW: 161,0000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656572
CAS číslo: 361476-01-9