Tisk…
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301096-1G OR301096-5G OR301096-10G
APOSOR301096-1GEA 622 CZK
APOSOR301096-1G APOSOR301096-5G APOSOR301096-10G
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
4-Iodo-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264.02
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808526
CAS číslo: 20691-72-9