Tisk…

4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR301092-10G OR301092-1G OR301092-5G
APOSOR301092-10GEA 9260 CZK
APOSOR301092-10G APOSOR301092-1G APOSOR301092-5G
4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
4-Bromo-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
MW: 173.9954 g/mol
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093021
CAS číslo: 161417-28-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR