Tisk…
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301091-25G OR301091-5G
APOSOR301091-25GEA 7870 CZK
APOSOR301091-25G APOSOR301091-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₅H₃ClN₄
MW: 154,5600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07761812
CAS číslo: 60025-09-4