Tisk…
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30109-5G OR30109-1G
APOSOR30109-5GEA 3540 CZK
APOSOR30109-5G APOSOR30109-1G
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol
Vzorec: C₃H₄N₄S₂
MW: 160,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047346
CAS číslo: 2770-75-4