Tisk…
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Boc-amino)cyclohexanone
OR301088-1G OR301088-5G
APOSOR301088-1GEA 622 CZK
APOSOR301088-1G APOSOR301088-5G
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213.27 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03790905
CAS číslo: 885280-38-6